Merck
APOH03CD9B00
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.94
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8-2-5(4-11)6(9)3-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI Key
YNFYLBAXTVUPKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dibromo-5-methoxybenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dibromo-5-methoxybenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)