Merck
APOH03CD8F72
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.03
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(7)8-2-4(6)9-3/h2H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
VZZCBPAGRWGQDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)