Merck
APOH03CD8F6B
Apollo Scientific Ltd
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.54
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
GAFNGRKYVICNLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)