Merck
APOH03CD8F59
Apollo Scientific Ltd
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.21
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3S/c9-4-5-1-2-7-6(3-5)11-8(10)12-7/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
ZYDVWUVIXJDLIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminobenzodthiazole-5-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminobenzodthiazole-5-carbonitrile