Merck
APOH03CD8E7C
Apollo Scientific Ltd
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-6-4(3-11)1-2-5(9)7(6)10/h1-2,11H,3H2
InChI Key
AIAONJJXMOLZHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-34-difluorophenylmethanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-34-difluorophenylmethanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)