Merck
APOH039FD1C7
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-2�(trifluoromethyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.07
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O/c1-6(11)9(15)7-4-2-3-5-8(7)10(12,13)14/h2-6H,1H3
InChI Key
HEFXTBTYIGBJDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-2-trifluoromethylpropiophenone
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-2-trifluoromethylpropiophenone