Merck
APOH039F93D6
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-bromoquinazolin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.06
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(13)12-8(10)11-5/h1-3H,(H3,10,11,12,13)
InChI Key
WABUXSHYCDPHKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-bromoquinazolin-4-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-bromoquinazolin-4-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)