Merck
APOH039F93AF
Apollo Scientific Ltd
N,N-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.23
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9N3S/c1-10(2)6-5-3-4-11-7(5)9-8-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
ZOXWSUNJSXVMSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-1h-thieno23-cpyrazol-3-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-1h-thieno23-cpyrazol-3-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)