Merck
APOH0387297E
Apollo Scientific Ltd
2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.11
MDL番号:
Iupac Name
1-nitro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-6(15(16)17)5(3-4)8(12,13)14/h1-3H
InChI Key
MZGFDOWJWPJWPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-bistrifluoromethylnitrobenzene
Synonym
1-Nitro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-bistrifluoromethylnitrobenzene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)