Merck
APOH03872973
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.05
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-13-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
MKKZUPHIDZNPEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate