Merck
APOH03871D96
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.99
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-5-6(10)3(2-12)1-4(9)7(5)11/h1-2H
InChI Key
HGUUTYGEGIOGOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-245-trifluorobenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-245-trifluorobenzaldehyde