Merck
APOH03871D6C
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO/c1-4-2-5(8(11)12)6(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
ABVAJLUZTKJCQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)