Merck
APOH03871D65
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-6(4-11)7(9)3-8(5)10/h2-4H,1H3
InChI Key
OIKWRVUCXSYMIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)