Merck
APOH03871D29
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.23
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-3,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9F2NO3S/c1-2-14-8-6(10)3-5(9)4-7(8)15(11,12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChI Key
KMMOLKFVJPAFNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzenesulfonamide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzenesulfonamide