Merck
APOH03871CF9
Apollo Scientific Ltd
4-Cyclopropylpyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c8-7-9-4-3-6(10-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H2,8,9,10)
InChI Key
WSRWIOBLJDEDRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)