Merck
APOH03871C03
Apollo Scientific Ltd
5-Methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-10-9-11-7-5-6(12-2)3-4-8(7)13-9/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
PCRBGUFGKVOFRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-n-methyl-13-benzoxazol-2-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-n-methyl-13-benzoxazol-2-amine