Merck
APO959408682
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,2-difluorohexanoate
Inchi Code
1S/C8H14F2O2/c1-3-5-6-8(9,10)7(11)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
XTUTXYBGTIFZFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Synonym
Ethyl 2,2-difluorocaproate
Flash Point
83-85/15mm
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)