Merck
APO948335025
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.92
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI Key
TXDUNPPIEVYUJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)