Merck
APO948335014
Apollo Scientific Ltd
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.14
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FO/c1-2-7-4-3-5-8(6-11)9(7)10/h1,3-6H
InChI Key
QBLBNYZSSLBQMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde