Merck
APO948334979
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrF2N2/c7-4-1-3(5(8)9)2-11-6(4)10/h1-2,5H,(H2,10,11)
InChI Key
WWWXERZMWVASBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-difluoromethylpyridin-2-amine
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-difluoromethylpyridin-2-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)