Merck
APO945299102
Apollo Scientific Ltd
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.11
MDL番号:
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoro-6-nitro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Inchi Code
1S/C8H3F4NO4/c9-7(10)8(11,12)17-6-3-4(13(14)15)1-2-5(6)16-7/h1-3H
InChI Key
HFHAJBUXJRZUAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2233-tetrafluoro-6-nitro-14-benzodioxane
Synonym
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2233-tetrafluoro-6-nitro-14-benzodioxane