Merck
APO867361760
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl [4-(hydroxymethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChI Key
LLDQUDYCTIKKFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)