コンテンツへスキップ
Merck

APO725205652

Apollo Scientific Ltd

2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
219.16
MDL番号:

Iupac Name

2,2,2-trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide

Inchi Code

1S/C9H8F3NO2/c1-15-7-4-2-3-6(5-7)13-8(14)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)

InChI Key

TZCQPHOSHKXEQV-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Ambient Temperature

Country of Origin

GB

Shipping Temperature

Ambient Temperature

Physical Form

Solid

Product Link

https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoro-n-3-methoxyphenylacetamide

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Precautionary statements

MSDS

https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoro-n-3-methoxyphenylacetamide


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)