Merck
APO725205573
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c1-14-9(11)7-4-3-6(5-8(7)10)15(2,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
NLLKCUOCUBCOFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-fluoro-4-methylsulphonylbenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-fluoro-4-methylsulphonylbenzoate