Merck
APO497443795
Apollo Scientific Ltd
5-Phenylthiophene-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.06
MDL番号:
bp
140
Iupac Name
5-phenyl-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BO2S/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12-13H
InChI Key
RBSMKSPHBJFXCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-phenylthiophene-2-boronic-acid
Boiling point
140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-phenylthiophene-2-boronic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)