Merck
APO491440322
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H2BrF5O/c9-5-1-4(8(12,13)14)6(10)3(2-15)7(5)11/h1-2H
InChI Key
CRWXNWOJTIFVLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-26-difluoro-5-trifluoromethylbenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-26-difluoro-5-trifluoromethylbenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)