Merck
APO465886939
Apollo Scientific Ltd
1,1,1-Trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.17
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(4-morpholinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(12)5-11-1-3-13-4-2-11/h6,12H,1-5H2
InChI Key
VOUSLDPVOVQWAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/111-trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/111-trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)