Merck
APO459180016
Apollo Scientific Ltd
3-Acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.7
MDL番号:
Iupac Name
3-(acetylamino)-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
KRKMAUKQDRAOFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl-chloride
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)