Merck
APO459179069
Apollo Scientific Ltd
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-4(3-10)6(11)2-1-5(7)9/h1-2H,11H2
InChI Key
FTLQTMJDWBPFGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)