Merck
APO456989139
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.08
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c11-6-9(12)7-1-2-10-8(5-7)3-4-13-10/h1-2,5H,3-4,6H2
InChI Key
CZRHIPGIDWESKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-23-dihydro-1-benzofuran-5-ylethanone
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-23-dihydro-1-benzofuran-5-ylethanone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)