Merck
APO456989078
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.03
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6BrF2NO/c8-4-1-2-6(5(11)3-4)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
InChI Key
UMLLZNUIVKDJHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethoxyaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethoxyaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)