Merck
APO456989044
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2,4-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-6-5(9)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-2,11H,3H2
InChI Key
VRPCOBYSNDSKIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-24-difluorobenzyl-alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-24-difluorobenzyl-alcohol