Merck
APO456876927
Apollo Scientific Ltd
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.14
MDL番号:
Iupac Name
1-[5-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)7-4-6(10)2-3-8(7)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
USFYRRQTKUSMNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylacetophenone
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylacetophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)