Merck
APO456876923
Apollo Scientific Ltd
2,3,6-Trifluorophenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.12
MDL番号:
Iupac Name
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
InChI Key
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)