Merck
APO456876870
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.16
MDL番号:
Iupac Name
[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O3/c1-14-8-3-2-7(4-6(8)5-13)15-9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
InChI Key
NXUXBQMYALBYGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Synonym
[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)