Merck
APO456876700
Apollo Scientific Ltd
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.17
MDL番号:
Iupac Name
[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-7-6-9(15-10(11,12)13)3-2-8(7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI Key
YQTMGMGJQACTFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)