Merck
APO456876470
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.55
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H
InChI Key
JJXNKZYCHQVCND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole