Merck
APO456798612
Apollo Scientific Ltd
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.21
MDL番号:
bp
51-54
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F3NO2/c14-13(15,16)10-2-1-3-11(6-10)19-12-5-4-9(8-18)7-17-12/h1-8H
InChI Key
DRUGLLSGNJQMBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-3-trifluoromethylphenoxynicotinaldehyde
Boiling point
51-54
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-3-trifluoromethylphenoxynicotinaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)