Merck
APO456797431
Apollo Scientific Ltd
Sodium 3-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.1
MDL番号:
Iupac Name
sodium 3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H5FO2.Na/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
GCXUCULHJVOCJG-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)