Merck
APO456797357
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.12
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)