Merck
APO456795628
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.64
MDL番号:
bp
132-134
Iupac Name
ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClF3N2O2/c1-2-19-10(18)8-5-17-4-6(11(13,14)15)3-7(12)9(17)16-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Synonym
8-Chloro-2-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Boiling point
132-134
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)