Merck
APO456795412
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
密度
1.05
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI Key
XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Synonym
(3-Fluoro-4-methylphenyl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-2-fluorotoluene
密度
1.05
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)