Merck
APO456794450
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
bp
147-149
Iupac Name
methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-2-3-12-7(10)5-11-8(12)4-6/h2-5H,1H3
InChI Key
YGAVUWXJDVMPEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-chloroimidazo12-apyridine-7-carboxylate
Boiling point
147-149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-chloroimidazo12-apyridine-7-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)