Merck
APO456792367
Apollo Scientific Ltd
4,5-Dimethyloctane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.28
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dimethyloctane
Inchi Code
1S/C10H22/c1-5-7-9(3)10(4)8-6-2/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
DOYJTLUPPPUSMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dimethyloctane
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dimethyloctane