Merck
APO456792200
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
bp
164-165
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-12-8-5-6(13-2)3-4-7(8)9(10)11-12/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
InChI Key
CXHKBOGVQFHMCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-6-methoxy-1-methyl-1h-indazole
Boiling point
164-165
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-6-methoxy-1-methyl-1h-indazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)