Merck
APO456790924
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-7-methylquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
bp
46-48
Iupac Name
7-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
LOVKAXWPSDVFJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
Boiling point
46-48
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)