Merck
APO456789873
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
NVEWDXZTSKXQJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)