Merck
APO456789648
Apollo Scientific Ltd
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylcarbonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-10-4-8-12/h10H,1-8H2
InChI Key
YKELOMQESZMHBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/piperazin-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanone
Flash Point
106/0.015mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/piperazin-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)