Merck
APO456789568
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.2
MDL番号:
bp
141-144
Iupac Name
methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO6/c1-15-8-4-6(10(12)17-3)7(11(13)14)5-9(8)16-2/h4-5H,1-3H3
InChI Key
SYYKLKHBZGFKOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-45-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Boiling point
141-144
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-45-dimethoxy-2-nitrobenzoate