Merck
APO455838849
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.2
MDL番号:
bp
40-41
Iupac Name
methyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10F6O4/c1-20-10(19)8-4-7(21-5-11(13,14)15)2-3-9(8)22-6-12(16,17)18/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
YLMXTGWAYICZRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-25-bis222-trifluoroethoxybenzoate
Boiling point
40-41
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-25-bis222-trifluoroethoxybenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)